Läs mer
Natrium-3-klor-2-hydroxipropansulfonathemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368895
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368895 100 g 100g
11378895 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14018.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143218-48-8 | C3H8ClNaO5S | 214.592 g/mol
Natrium-3-klor-2-hydroxipropansulfonathemihydrat används för att framställa negativt laddade sondpartiklar för att undersöka effekten av nanoporositet hos cellulosafibrer på deras strömningspotential och deras interaktioner med katjoniska polyelektrolyter, för att framställa ytderivatiserade mikrokristallina cellulosapartiklar (MCC) som har antingen en stark negativ stark positiv zetapotential eller cellulosa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-3-klor-2-hydroxipropansulfonathemihydrat används för att framställa negativt laddade sondpartiklar för att undersöka effekten av nanoporositet hos cellulosafibrer på deras strömningspotential och deras interaktioner med katjoniska polyelektrolyter, för att framställa ytderivatiserade mikrokristallin cellulosa (MCC) partiklar som har antingen en stark negativ stark positiv potential för zeta.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143218-48-8
Molekylformel C3H8ClNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 214.592
MDL-nummer MFCD00149699
InChI-nyckel ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 23665651
IUPAC-namn natrium;3-klor-2-hydroxipropan-1-sulfonat;hydrat
LEDER C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Smältpunkt ∽256°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 4164376
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 205.60 (196.59 Anhydrous)
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.