Läs mer
Natrium-3-klor-2-hydroxipropansulfonathemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378895
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378895 500 g 500g
11368895 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14018.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143218-48-8 | C3H8ClNaO5S | 214.592 g/mol
Natrium-3-klor-2-hydroxipropansulfonathemihydrat används för att framställa negativt laddade sondpartiklar för att undersöka effekten av nanoporositet hos cellulosafibrer på deras strömningspotential och deras interaktioner med katjoniska polyelektrolyter, för att framställa ytderivatiserade mikrokristallina cellulosapartiklar (MCC) som har antingen en stark negativ stark positiv zetapotential eller cellulosa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-3-klor-2-hydroxipropansulfonathemihydrat används för att framställa negativt laddade sondpartiklar för att undersöka effekten av nanoporositet hos cellulosafibrer på deras strömningspotential och deras interaktioner med katjoniska polyelektrolyter, för att framställa ytderivatiserade mikrokristallin cellulosa (MCC) partiklar som har antingen en stark negativ stark positiv potential för zeta.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143218-48-8
Molekylformel C3H8ClNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 214.592
MDL-nummer MFCD00149699
InChI-nyckel ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 23665651
IUPAC-namn natrium;3-klor-2-hydroxipropan-1-sulfonat;hydrat
LEDER C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Smältpunkt ∽256°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 4164376
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 205.60 (196.59 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.