Läs mer
Sodium 3-(diphenylphosphino)benzenesulfonate, 90%, BLD Pharm™
Produktkod. 31424994
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31424994 250 mg
31415349 5 g
31419145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31424994 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD125918250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-(diphenylphosphino)benzenesulfonate
CAS 63995-75-5
Molekylformel C18H14NaO3PS
MDL-nummer MFCD00144157
Kvantitet 250 mg
LEDER O=S(C1=CC(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=CC=C1)([O-])=O.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 364.33
Procent renhet 90%