Läs mer
Sodium 3-hydroxybutyrate, 98%
Produktkod. 11474703
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11474703
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11613.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.087 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-83-4
Molekylformel C4H7NaO3
Molekylvikt (g/mol) 126.087
MDL-nummer MFCD00016716
InChI-nyckel NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
IUPAC-namn natrium;3-hydroxibutanoat
LEDER CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-hydroxybutyrate
Smältpunkt 161°C to 167°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4824866
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 126.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.