Läs mer
Natrium3-Mercapto-1-propansulfonat (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 177.9734 |