Läs mer
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 98%, water <2%
Produktkod. 11493943
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493943 2500 g 2500g
11473943 100 g 100g
11483943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10244.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Natrium-3-nitrobensensulfonat används vid syntes av kinolin. Det används också i Stabilizer för färgning av fibrer; assistent vid utskrivningstryck; oxidationsmedel i avmetalliseringsmedel och industriella rengöringsmedel. Det används också som framkallningsmedel för galvanisering och som hjälpmedel för färgning av tyger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium 3-nitrobensensulfonat används vid syntes av kinolin. Det används också i Stabilizer för färgning av fibrer; assistent vid utskrivningstryck; oxidationsmedel i avmetalliseringsmedel och industriella rengöringsmedel. Det används också som framkallningsmedel för galvanisering och som hjälpmedel för färgning av tyger.
Löslighet
Lösligt i vatten 200 g/L (20C).
Anmärkningar
Hygroskopiskt lager i inert gas Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-68-4
Molekylformel C6H4NNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 225.15
MDL-nummer MFCD00007490
InChI-nyckel LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
IUPAC-namn natrium;3-nitrobensensulfonat
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Namnnotering Water <2%
Smältpunkt 350°C
Kvantitet 2500 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water 200g/L (20C).
Formel vikt 225.16 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.