Läs mer
Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate, TRC
Produktkod. 30425036
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30425036 5 g
1 options
Produktkod. 30425036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6480105G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate
CAS 127-68-4
Molekylformel C6H5NNaO5S
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Ludigol, Nacan, Nitrol S, Register Liquid, Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate, Sodium 3-Nitrophenylsulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;3-nitrobenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 226.16
Formel vikt 224.9708