Läs mer
Natrium3-nitrobenzoat, 94 %, kan innehålla upp till ca 10 % vatten
Produktkod. 11302407
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302407 100 g 100g
11312407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10028.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 827-95-2 | C7H4NNaO4 | 189,10 g/mol
Natrium-3-nitrobensoat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natrium 3-nitrobensoat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-95-2
Molekylformel C7H4NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 189.10
MDL-nummer MFCD00150535,MFCD00051097
InChI-nyckel MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzoate, 3-nitrobenzoic acid sodium salt, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-i1eq837b3j, m-nitrobenzoic acid sodium salt, sodium m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt 1:1, 3-nitrobenzoic acid, sodium salt, acmc-209pqe, dsstox_cid_24733
PubChem CID 70014
IUPAC-namn natrium;3-nitrobensoat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-nitrobenzoate
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent kan innehålla upp till≈ 10% vatten
Kvantitet 100 g
Beilstein 4166479
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 189.1
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.