Läs mer
Natrium3-sulfobenzoat, Mikromol™
Produktkod. 30049199
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049199 100 mg
30050121 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049199 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0484.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natrium3-sulfobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Analyt- eller komponentnamn Sodium 3-Sulfobenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 O5 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sodium 3-Sulfobenzoate
InChI formel InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 3-karboxybensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 224.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 223.9755 g/mol