Läs mer
Natrium3-sulfobenzoat, TRC
Produktkod. 30420098
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30420098 1 g
1 options
Produktkod. 30420098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6993251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Molekylformel C7 H5 O5 S . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Sodium 3-Sulfobenzoate, 3-Sulfobenzoic Acid Sodium Salt, Monosodium 3-Sulfobenzoate, Monosodium m-Sulfobenzoate, Sodium 3-Carboxybenzene-1-sulfonate, Sodium 3-Carboxybenzenesulfonate, Sodium Hydrogen 3-Sulfobenzoate, Sodium m-Sulfobenzoate, m-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt, 3-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 3-karboxybensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 224.17
Formel vikt 223.9755