missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium (3-Sulfonatopropyl) Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium (3-sulfonatopropyl) Methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-83-4 |
| Molekylformel | C4 H9 O5 S3 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O5S3.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h2-4H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;3-methylsulfonylsulfanylpropane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vikt | 255.951 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?