Läs mer
Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate, TRC
Produktkod. 17933805
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933805 25 mg
17973175 50 mg
17941895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17933805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS62531525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115960-17-3
Molekylformel C12H21NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 332.35
Synonym Docusate Sodium Impurity, 4-(2-Ethylhexyl)ester-2-sulfo-butanedioic Acid Sodium Salt;
IUPAC-namn sodium;4-(2-ethylhexoxy)-1-hydroxy-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
LEDER [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)O)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O7S.Na/c1-3-5-6-9(4-2)8-19-11(13)7-10(12(14)15)20(16,17)18;/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Formel vikt 332.0906