Learn More
Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate) |
| CAS | 632-69-9 |
| Molekylformel | C20H2Cl4I4Na2O5 |
| MDL-nummer | MFCD00151169 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(I)C([O-])=C4I)C(I)=C([O-])C(I)=C3)C5=C1C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C5Cl.[Na+].[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 1017.64 |