Läs mer
Natrium4-acetylbensensulfonat, TRC
Produktkod. 30421845
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421845 250 mg
30420309 500 mg
30414993 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS644833250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61827-67-6
Molekylformel C8H7NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 222.19
Synonym 4-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
IUPAC-namn natrium; 4-acetylbensensulfonat
LEDER [Na+].CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O4S.Na/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-5H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Formel vikt 221.9963