Läs mer
Natrium 4-aminosalicylat dihydrat, 98 %
Produktkod. 15496389
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496389 100 g 100g
15486389 25 g 25g
15406399 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64449.22
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6018-19-5 | C7H10NNaO5 | 211,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6018-19-5
Molekylformel C7H10NNaO5
Molekylvikt (g/mol) 211.149
MDL-nummer MFCD00151044
InChI-nyckel GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
IUPAC-namn natrium;4-amino-2-hydroxibensoat;dihydrat
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Smältpunkt 250 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Formel vikt 211.14 (175.12ahy)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.