Läs mer
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16491238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491238 5 g 5g
16472459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0447A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Sodium 4-aminosalicylate dihydrate (4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate) is one of the antimycobacterial drugs currently used for multidrug-resistant tuberculosis.
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate (4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate) is one of the antimycobacterial drugs currently used for multidrug-resistant tuberculosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H10NNaO5
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])C1=C(O)C=C(N)C=C1.O.O
Molekylvikt (g/mol) 211.15
Formel vikt 211.15
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation