missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 4-Chlorophenoxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 4-Chlorophenoxyacetate |
| CAS | 13730-98-8 |
| Molekylformel | C8H6ClNaO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3.Na/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11;/h1-4H,5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| LEDER | C1=C(C=CC(=C1)OCC(=O)[O-])Cl.[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;2-(4-chlorophenoxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.57 |
| Formel vikt | 207.9903 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?