Läs mer
Sodium 4-Decylbenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Decylbenzenesulfonic Acid Sodium |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-11-13-16(14-12-15)20(17,18)19;/h11-14H,2-10H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 320.1422 |