Läs mer
Natrium4-etynylbenzoat, 97 %
Produktkod. 11394176
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394176 5 g 5g
11304186 250 mg 250mg
11384176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19292.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 144693-65-2 | C9H5NaO2 | 168,127 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144693-65-2
Molekylformel C9H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 168.127
MDL-nummer MFCD03426026
InChI-nyckel VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt
PubChem CID 23720426
IUPAC-namn natrium;4-etynylbensoat
LEDER C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium 4-ethynylbenzoate
Kvantitet 5 g
Beilstein 5836538
Formel vikt 168.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.