Läs mer
Natrium 4-hydroxybensensulfonatdihydrat, 97 %
Produktkod. p-7022172
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481950 100 g 100g
11491950 500 g 500g
15437515 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14808.22
CAS: 10580-19-5 | C6H5O4S | 173,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10580-19-5
Molekylformel C6H5O4S
Molekylvikt (g/mol) 173.16
MDL-nummer MFCD00044734,MFCD00150724
InChI-nyckel FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate, unii-5nh81n759q, phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt dihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 4-hydroxybenzene-1-sulfonate dihydrate, phenolsulphonate sodium usp, acmc-2098hs, sodium p-phenolsulfonate dihydrate
PubChem CID 23666329
IUPAC-namn natrium;4-hydroxibensensulfonat;dihydrat
LEDER OC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 4040891
Formel vikt 232,20 (196,17 Vattenfattig)
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.