Läs mer
Sodium 4-Methoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 536-45-8 |
| Molekylformel | C8 H7 O3 . Na |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10;/h2-5H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].COc1ccc(cc1)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-methoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.129 |
| Formel vikt | 174.029 |