Läs mer
Sodium 4-Methylbenzenesulfinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 4-Methylbenzenesulfinate |
| CAS | 824-79-3 |
| Molekylformel | C7H7NaO2S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-methylbenzenesulfinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.19 |
| Formel vikt | 178.0064 |