Läs mer
Sodium 4-phenylbutyrate, MedChemExpress
Beskrivning
Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 4-phenylbutyrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1716-12-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11NaO2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 4-PBA sodium4-Phenylbutyric acid sodiumBenzenebutyric acid sodium |
| Löslighetsinformation | H2O : 23.5 mg/mL (126.22 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |