missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium (4-Sulfonatobutyl)methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium (4-Sulfonatobutyl)methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-78-7 |
| Molekylformel | C5 H11 O5 S3 . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O5S3.Na/c1-12(6,7)11-4-2-3-5-13(8,9)10;/h2-5H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-methylsulfonylsulfanylbutane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vikt | 269.9666 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?