missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| CAS | 1193387-87-9 |
| Molekylformel | C9H5N2O3Na |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O3.Na/c12-9(13)8-11-10-7(14-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)c1oc(nn1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | sodium;5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.13 |
| Formel vikt | 212.0198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?