Läs mer
Sodium (5-Sulfonatopentyl) Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium (5-Sulfonatopentyl) Methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-80-1 |
| Molekylformel | C6 H13 O5 S3 . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O5S3.Na/c1-13(7,8)12-5-3-2-4-6-14(9,10)11;/h2-6H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;5-methylsulfonylsulfanylpentane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vikt | 283.9823 |