Läs mer
Natrium 6-klorpyridazin-3-karboxylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10420870
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10420870 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10420870 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00098DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
CAS 89799-77-9
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H2ClN2NaO2
Kvantitet 1 g
Synonym sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate, c5h2cln2o2.na, sodium 6-chloro-pyridazine-3-carboxylate, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid, sodium salt, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, sodium salt
InChI-nyckel SZIZZPDMABOKHD-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC(=NN=C1C(=O)[O-])Cl.[Na+]
IUPAC-namn natrium;6-klorpyridazin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 180.523
PubChem CID 24820514
Formel vikt 180.53
Procent renhet 97%