missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonate, Mikromol™
Beskrivning
Sodium 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 135-76-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H7 O4 S . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI), 2-Hydroxy-6-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-Naphthol-6-sodium sulfonate, 2-Naphthol-6-sulfonic acid sodium salt, 6-Sulfo-2-naphthol sodium salt, Schaeffer salt, Schaeffer's salt, Sodium 2-naphthol-6-sulfonate, Sodium 6-hydroxy-2-naphthalenesulfonate, Sodium beta-naphthol-6-sulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?