Läs mer
Sodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate, 85%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate |
| CAS | 25956-17-6 |
| Molekylformel | C18H14N2Na2O8S2 |
| MDL-nummer | MFCD00059526 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=S(C1=CC=C2C(/N=N/C3=CC(C)=C(S(=O)([O-])=O)C=C3OC)=C(O)C=CC2=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.42 |
| Procent renhet | 85% |