missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 6-Hydroxycaproate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 5299-61-6 |
| Molekylformel | C6 H11 O3 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexanoic acid','6-hydroxy-','sodium salt (1:1) (ACI), Hexanoic acid','6-hydroxy-','monosodium salt (8CI','9CI), 6-Hydroxyhexanoic acid sodium salt, Sodium 6-hydroxycaproate, Sodium 6-hydroxyhexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h7H,1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].OCCCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.139 |
| Formel vikt | 154.061 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?