Läs mer
Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate, 85%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate |
| CAS | 6358-69-6 |
| Molekylformel | C16H7Na3O10S3 |
| MDL-nummer | MFCD00037575 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=S(C1=C(C2=C34)C=CC4=C(O)C=C(S(=O)([O-])=O)C3=CC=C2C(S(=O)([O-])=O)=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.39 |
| Procent renhet | 85% |