Läs mer
Natriuma-kloraacetat, TRC
Produktkod. 30419358
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30419358 1 kg
1 options
Produktkod. 30419358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6152001KG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium alpha-Chloroacetate
CAS 3926-62-3
Molekylformel C2H2ClNaO2
Kvantitet 1 kg
Synonym Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]C(=O)CCl
IUPAC-namn natrium; 2-kloroacetat
Molekylvikt (g/mol) 116.48
Formel vikt 115.9641