Läs mer
Natrium för AAS 1g/L, 12% etanolmatris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12924525 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12924525 500 mL Flaska 500ml
12914525 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12924525 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D 035 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 SEK
    774.17 SEK / 500ml
    Save 222.83 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-23-5
Molekylformel Na
Molekylvikt (g/mol) 22.99
MDL-nummer MFCD00085307
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC-namn natrium
LEDER [Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
UN-nummer 1993
Typ Flam enelementsstandardlösning
Lösningsmedel eller matris 12 % etanol
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Sodium (Na) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .