Läs mer
Natrium för AAS 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12943305 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12943305 100 mL Flaska 100ml
12953305 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12943305 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 235 100
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-23-5
Molekylformel Na
Molekylvikt (g/mol) 22.99
MDL-nummer MFCD00085307
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC-namn natrium
LEDER [Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Typ Flame Single-element Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL