Läs mer
Natriumacetat, 1,00 M (1,00 N), Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate |
| CAS | 6131-90-4, 7732-18-5 |
| CAS Min % | 86.0, 11.75 |
| CAS Max % | 90.0, 12.22 |
| Förpackning | Naturlig polyflaska |
| Molekylformel | C2H9NaO5 |
| pH | 7.5 till 9.2 |
| Kvantitet | 1 L |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | 1,00Molar,1,00Normalt |
| Synonym | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
| Visa mer |