Läs mer
Sodium Acetate-1-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate-1-13 C |
| CAS | 23424-28-4 |
| Molekylformel | 13 C C H3 O2 . Na |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | Acetic-1-13 C acid, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium [1-13 C]acetate, Sodium acetate-1-13 C, Acetic acid-1-13 C sodium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1; |
| LEDER | [Na+].C[13 C](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.0264 |
| Formel vikt | 83.0064 g/mol |
| Visa mer |