Läs mer
Sodium Acetate-1,2-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate-1,2-13C2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| Formel vikt | 84.0098 |