Läs mer
Sodium Acetate-13C,D3, TRC
Produktkod. 30423321
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423321 100 mg
30410474 50 mg
30418444 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS960210100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102212-93-1
Molekylformel C13CD3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 86.04
Synonym Acetic-1-13C-2,2,2-d3 Acid Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;2,2,2-trideuterioacetate
LEDER [2H]C([2H])([13C](O[Na])=O)[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate-13C,D3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
Formel vikt 86.0253