missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Acetate-13C2,D3, TRC

Produktkod. 30423815
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423815 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6109722.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Acetate-13C2,D3
CAS 123333-80-2
Molekylformel 13C2D3NaO2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Acetic Acid-13C2,D3 Sodium Salt, Sodium Acetate-13C2,D3, Anhydrous Aodium Acetate-13C2,D3, Cryotech NAAC-13C2,D3, Protecta Super-13C2,D3, Safeway SD-13C2,D3, Sanmi-Ace 42-13C2,D3
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
LEDER [Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C](=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;2,2,2-trideuterioacetate
Molekylvikt (g/mol) 87.04
Formel vikt 87.0286
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.