Läs mer
Natriumacetat, 1M aq. soln., pH 4,5, RNAsefritt
Produktkod. 15450317
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450317 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15450317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63669.AK
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 127-09-3 ∣ C2H3NaO2 ∣ 82,03 g/mol
Natriumacetat används som buffert i buffringsintervallet pH 3,6-5,6. Och används även vid rening och utfällning av nukleinsyror, i proteinkristallisation, färgning av geler i proteingelelektrofores och HPLC. Betningsfärgning; DNA-mikroarraystudier av E. coli-svar. Undersökning av proteinutveckling under omvänd faskromatografi. Används tillsammans med natriumkarbonat för att öka aktiveringen av frystorkat subtilisin Carlsberg i organiska lösningsmedel. Som ett substrat för acetokinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumacetat används som buffert i buffringsområdet för pH 3,6–5,6. Och används även vid rening och utfällning av nukleinsyror, vid proteinkristallisation, färgning av geler i proteingelelektrofores och HPLC. Beitsmedelfärgning; DNA-mikroarraystudier av E. coli-respons. Undersökning av proteinveckling under omvänd faskromatografi. Används tillsammans med natriumkarbonat för att öka aktiveringen av frystorkat subtilisin Carlsberg i organiska lösningsmedel. Som substrat för acetokinas.
Löslighet
Helt blandbar.
Anteckningar
Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Namnnotering RNAse-fritt
pH 4.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfritt
Linjär formel NaOOCCH3
Löslighetsinformation Helt blandbar.
IUPAC-namn natriumacetat
Formel vikt 82.03
Kvalitet Ograderat
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.