Läs mer
Sodium Acetate (2-13C), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate (2-13C) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1; |
| Formel vikt | 83.0064 |