missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Acetate (2-13C), TRC

Produktkod. 30135433
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135433 10 mg
30134049 100 mg
17937254 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135433 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS96029010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13291-89-9
Molekylformel C13CH3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 83.03
Synonym Sodium [2-13C]acetate, Sodium Acetate-2-13C, [2-13C]Sodium Acetate
IUPAC-namn sodium;acetate
LEDER [Na+].[13CH3]C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Acetate (2-13C)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Formel vikt 83.0064
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.