Läs mer
Melford Natriumacetat
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 127-09-3
- Molekylformel:C2H3O2Na
- Molekylvikt: 82,0
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate |
| CAS | 127-09-3 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C2H3O2Na |