Läs mer
Melford Natriumacetat
Produktkod. 30018770
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018770 5 kg
30018769 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018770 Leverantör Melford Leverantörsnummer S220405000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 127-09-3
  • Molekylformel:C2H3O2Na​
  • Molekylvikt: 82,0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate
CAS 127-09-3
Kvantitet 5 kg
Molekylformel C2H3O2Na