Läs mer
Natriumacetat, 3M aq. lösning, pH 5,2, autoklaverad, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15420317
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
125 mL
Unit Size:
125ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
15420317 125 mL 125ml
1 options
Product Code. 15420317 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J63560.=E
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Natriumacetatbuffertlösning pH, 5,2 har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och framställning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som Chip-on-Chip-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Namnnotering Autoklav
CAS 127-09-3
Koncentration 3 M vattenlösning
Odör Luktfritt
Molekylformel C2H3NaO2
Linjär formel NaOOCCH3
pH 5.2
MDL-nummer MFCD00012459
Kvantitet 125 mL
Fysisk form Vätska
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Löslighetsinformation Löslig i vatten (246 g/L) vid 20 °C och etanol.
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-namn natrium; acetat
Molekylvikt (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formel vikt 82.03
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.