Läs mer
Natriumacetat, 3M aq. soln., pH 5,2, RNAsefritt
Produktkod. 15480217
Change view
Kvantitet:
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480217 250 mL -
15470217 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61928.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1566.36 SEK
    1318.65 SEK / 250ml
    Save 247.71 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 127-09-3 ∣ C2H3NaO2 ∣ 82,03 g/mol
Natriumacetatbuffertlösning pH, 5,2 har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och framställning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som Chip-on-Chip-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumacetatbuffertlösning pH, 5.2, har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och för tillverkning av gelfärgningar för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar såsom Chip-on-Chip-analys och in vitro-enzyminhibitionsanalys.
Löslighet
Löslig i vatten (246 g/L) vid 20 °C, och etanol.
Anteckningar
Förvara den på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med starka oxidationsmedel, halogener. Känslig för fukt. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll dig borta från starka oxidationsmedel. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-namn natriumacetat
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Namnnotering RNAse-fritt
pH 5.2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfritt
Linjär formel NaOOCCH3
Löslighetsinformation Löslig i vatten (246 g/L) vid 20 °C och etanol.
Formel vikt 82.03
Kvalitet Ograderat
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3M aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.