missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free

Produktkod. p-7042268
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470217 125 mL 125ml
15480217 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15470217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61928.=E
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol

Natriumacetatbuffertlösning pH, 5,2 har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och framställning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som Chip-on-Chip-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applications
Sodium acetate buffer solution pH, 5.2 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.

Solubility
Soluble in water (246 g/L) at 20°C, and ethanol.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, halogens. Moisture sensitive. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agent. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-namn sodium acetate
LEDER [Na+].CC([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Namnnotering RNAse free
pH 5.2
Fysisk form Liquid
Kvantitet 125 mL
Linjär formel NaOOCCH3
Formel vikt 82.03
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3M aq. soln.
Odör Odorless

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.