Läs mer
Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, RNAse free, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400227
Change view
Kvantitet:
125 mL
250 mL
Unit Size:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15400227 250 mL -
15490217 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15400227 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61934.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumacetatbuffertlösning pH, 7,0 har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och beredning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som Chip-on-Chip-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumacetatbuffertlösning pH, 7,0 har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och beredning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som Chip-on-Chip-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.
Löslighet Löslig i vatten
(246 g/L) vid 20 °C och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, halogener. Fuktkänslig. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Namnnotering RNAse free
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Linjär formel NaOOCCH3
Löslighetsinformation Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
IUPAC-namn natrium; acetat
Formel vikt 82.03
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3M aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.