Läs mer
Natriumacetat, 99+%, vattenfri, molekylärbiologiska reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420577
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420577 500 g 500g
15410577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66397.36
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-09-3 | Molekylformel: C2H3NaO2 | Molekylvikt: 82,03 g/mol
Natriumacetat, 99+%, vattenfritt, har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och beredning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som ChIP-on-ChIP-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumacetat, 99+%, vattenfritt anhydrerat, används i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och för tillverkning av gelfärgningar för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar såsom ChIP-on-ChIP-analys och in vitro-enzyminhibitionsanalys.
Löslighet
Löslig i vatten (1,19 g/L) vid 20 °C, och etanol.
Anteckningar
Hygroskopisk. Skydda mot värme. Förvara under torr inert gas. Oförenlig med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Smältpunkt 324 °C
Namnnotering Vattenfattig, molekylärbiologisk reagens
Färg Vitt
pH 7,5 till 9
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8571
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1,19 g/L) vid 20 °C, och etanol.
IUPAC-namn natrium; acetat
Formel vikt 82.03
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.