Läs mer
Natriumacetat, vattenfritt,> 98 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466481 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11466481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219401291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
CAS 127-09-3
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C2H3NaO2
MDL-nummer MFCD00012459
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-namn natriumacetat
Molekylvikt (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formel vikt 82.03
Procent renhet >98%
Kvalitet Molekylärbiologi
Densitet 1.45g/cm3